Merck
663263
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenyl-N,N′-di-p-tolylbenzene-1,4-diamine
Sinónimos:
N,N′-Bis(4-methylphenyl)-N,N′-diphenyl-1,4-benzenediamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H28N2
Número de CAS:
Peso molecular:
440.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mp
190-194 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C32H28N2/c1-25-13-17-29(18-14-25)33(27-9-5-3-6-10-27)31-21-23-32(24-22-31)34(28-11-7-4-8-12-28)30-19-15-26(2)16-20-30/h3-24H,1-2H3
Clave InChI
FQNVFRPAQRVHKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Hole-transport material for blue to yellow emitting OLEDs with aluminum quinolate (Alq3) derivatives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chen, Z.;
Journal of Applied Physics, 34, 2679-2679 (2001)
Artículos
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study