Merck
663123
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-1-indanone
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7FO
Número de CAS:
Peso molecular:
150.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
formulario
solid
mp
56-60 °C
cadena SMILES
Fc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7FO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
Clave InChI
LVUUCFIQQHEFEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves