Merck
663115
Sigma-Aldrich
2-Iodoadenosine
97%
Sinónimos:
Butyltrimethylammonium-bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N,N,N-Trimethyl-1-butanaminium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide, N,N,N-Trimethyl-N-propylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, N-Trimethyl-N-butylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, Trimethylbutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12IN5O4
Número de CAS:
Peso molecular:
393.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
200 °C (dec.)
cadena SMILES
Nc1nc(I)nc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H12IN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clave InChI
MGEBVSZZNFOIRB-UUOKFMHZSA-N
Información sobre el gen
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Palladium-catalyzed cross-coupling of 2-iodoadenosine with terminal alkynes: synthesis and biological activities of 2-alkynyladenosines.
A Matsuda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 33(4), 1766-1769 (1985-04-01)