Merck
662771
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-13C, d3-benzoic-2,3,5,6-d4 acid
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CD3OC6D4COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
160.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Formulario
solid
mp
182-185 °C
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O[13C]([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1+1D3,2D,3D,4D,5D
Clave InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-LMNMQMQSSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
185 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)