Merck
662658
Sigma-Aldrich
Adenosine-15N5 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinónimos:
AMP-15N5 sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H1215N5Na2O7P
Peso molecular:
396.15
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (CP)
formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[15NH2]C1=[15N]C=[15N]C2=C1[15N]=C[15N]2[C@@]3([H])[C@@](O)([H])[C@@](O)([H])[C@](COP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1/i11+1,12+1,13+1,14+1,15+1;;
Clave InChI
QGXLVXZRPRRCRP-BNULDTGWSA-L
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable