Merck
662518
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxythiophenol
97%
Sinónimos:
3,4-Dimethoxybenzenethiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
170.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.591
densidad
1.175 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COc1ccc(S)cc1OC
InChI
1S/C8H10O2S/c1-9-7-4-3-6(11)5-8(7)10-2/h3-5,11H,1-2H3
Clave InChI
MTKAJLNGIVXZIS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gui-Nan Shen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 20(5), 82-82 (2020-09-25)
The aim of the present study was to verify the pro-apoptotic anticancer potential of several 5,8-dimethoxy-1,4-phthoquinone (DMNQ) derivatives in Ras-mediated tumorigenesis. MTT assays were used to detect cellular viability and flow cytometry was performed to assess intracellular reactive oxygen species
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been