662488
Lumidot™ CdSe
610, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Sinónimos:
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
concentración
5 mg/mL in toluene
tamaño de partícula
4.7-5.2 nm
λmáx.
585-595 nm
fluorescencia
λem 605-615 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/Cd.Se
Clave InChI
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?