Merck
662348
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
220-225 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Clave InChI
UQCFMEFQBSYDHY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Building block used in the construction of pyrimidinyl substituted benzoxazinones, small molecule rennin inhibitors.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Noel A Powell et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(17), 5912-5949 (2007-06-19)
We report the design and synthesis of a series of 6-(2,4-diaminopyrimidinyl)-1,4-benzoxazin-3-ones as orally bioavailable small molecule inhibitors of renin. Compounds with a 2-methyl-2-aryl substitution pattern exhibit potent renin inhibition and good permeability, solubility, and metabolic stability. Oral bioavailability was found