Merck
662259
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,4-benzodioxan-2-carboxylate
97%
Sinónimos:
1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid, ethyl ester, Ethyl 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12O4
Peso molecular:
208.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.523
bp
88-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
1.208 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C11H12O4/c1-2-13-11(12)10-7-14-8-5-3-4-6-9(8)15-10/h3-6,10H,2,7H2,1H3
Clave InChI
DDIGEMWIKJMEIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)