Merck
661686
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenethylamine hydrochloride
97%
Sinónimos:
3-Nitrobenzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
El producto 661686 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
211-215 °C
grupo funcional
amine
nitro
cadena SMILES
Cl.NCCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c9-5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(11)12;/h1-3,6H,4-5,9H2;1H
Clave InChI
IZWJXFFJQRETII-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)