Merck
661260
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H3COC6H4OC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
228.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
58-62 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-6-8-14(9-7-12)17-13-4-2-11(10-15)3-5-13/h2-10H,1H3
Clave InChI
XXZKVKMXUPYUTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)