Merck
661147
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BrF3N
Número de CAS:
Peso molecular:
225.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
48-52 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-3-1-2-4(11-5)6(8,9)10/h1-3H
Clave InChI
DOWNSQADAFSSAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)