Merck
660973
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-1,3-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Fórmula lineal:
13CH2=CH13CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
56.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥98% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
bp
-4.5 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
C=[13CH]C=[13CH2]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1+1,4+1
Clave InChI
KAKZBPTYRLMSJV-VFZPYAPFSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinderHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)