Merck
660639
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
90%
Sinónimos:
2,3,6-Trifluoroisonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
mp
115-121 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(F)nc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-2(6(11)12)4(8)5(9)10-3/h1H,(H,11,12)
Clave InChI
RXNORRUCMWSIQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)