660221
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxy-1,1′-biphenyl
95%
Sinónimos:
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxybiphenyl
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.562
bp
140 °C/0.2 mmHg
densidad
1.231 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C18H21BrO2/c1-12(2)20-16-10-7-11-17(21-13(3)4)18(16)14-8-5-6-9-15(14)19/h5-13H,1-4H3
Clave InChI
SHUUMGHTDLOJAU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup