Merck
659738
Sigma-Aldrich
Poly[1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-alt-ethyloxyphosphate]-co-1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-co-terephthalate
Sinónimos:
P(BHET-EOP/BHET), 80/20
About This Item
Fórmula lineal:
(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OP(O)(OCH2CH3))x(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OC(O)C6H4C(O))y
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
solubilidad
THF: insoluble, but swells
chloroform: soluble
hexane: insoluble, but swells
Descripción general
P(BHET-EOP/BHET) is a biodegradable polymer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)