Merck
65952
Sigma-Aldrich
Bromomethane
≥99.5%
Sinónimos:
Methyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
94.94
Beilstein:
1209223
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
3.3 (20 °C, vs air)
presión de vapor
1420 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5%
temp. de autoignición
996 °F
lim. expl.
~16 %
bp
4 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
densidad
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CBr
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3
Clave InChI
GZUXJHMPEANEGY-UHFFFAOYSA-N
Envase
Cylinder with net ~3 kg
Otras notas
Sales restrictions may apply
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<-22.0 °F - liquid
Punto de inflamabilidad (°C)
< -30 °C - liquid
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)