Merck
659479
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4OC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
259.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
238-242 °C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H9NO5/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)
Clave InChI
XTVBFFGZCMYUJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)