Merck
659320
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-nitrotoluene
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
103,00 €
25 G
381,00 €
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
103,00 €
25 G
381,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3(I)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
263.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.637
bp
295 °C
densidad
1.862 g/mL at 25 °C
grupo funcional
iodo
nitro
cadena SMILES
Cc1ccc(c(I)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
DJDSQNLIZRLTHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)