Merck
659215
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9%
Sinónimos:
Neodymium triiodide
About This Item
Fórmula lineal:
NdI3
Número de CAS:
Peso molecular:
524.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 659215, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
anhydrous
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: neodymium
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)