Merck
659029
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromophenyl)-3-phenylpyrazole-4-propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H15BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
371.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
143-147 °C
cadena SMILES
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H15BrN2O2/c19-15-7-9-16(10-8-15)21-12-14(6-11-17(22)23)18(20-21)13-4-2-1-3-5-13/h1-5,7-10,12H,6,11H2,(H,22,23)
Clave InChI
LAQITLKSECQDHZ-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)