Merck
658863
Sigma-Aldrich
Octyl-β-D-glucopyranoside-d24
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14D24H4O6
Peso molecular:
316.52
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
NMR: suitable
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+22
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[C@]1([2H])O[C@]([2H])(C([2H])([2H])O)[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C13H26O6/c1-2-3-4-5-6-7-18-13-12(17)11(16)10(15)9(8-14)19-13/h9-17H,2-8H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D,12D,13D
Clave InChI
NIDYWHLDTIVRJT-RQRBGYQQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)