Merck
658588
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethoxy-3-methylindole
97%
Sinónimos:
4,6-Dimethoxy-3-methyl-1H-indole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
83-86 °C
cadena SMILES
COc1cc(OC)c2c(C)c[nH]c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-7-6-12-9-4-8(13-2)5-10(14-3)11(7)9/h4-6,12H,1-3H3
Clave InChI
JWWAWAORLJVTLE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Acid-catalyzed reactions with ketones
  • Synthesis of pyrrolo[1,2-a]indoles
  • Synthesis of indolo[2,3-c]quinolines
  • Nitration and oxidative dimerization reactions with nitric acid
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)