658510
Potassium sulfite
90%
Sinónimos:
dipotassiumsulfite
About This Item
Productos recomendados
Análisis
90%
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2K.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
BHZRJJOHZFYXTO-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable