Merck
657239
Sigma-Aldrich
6-Nitro-2,3-dihydroxyquinoxaline
96%
Sinónimos:
6-Nitroquinoxaline-2,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
207.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
345-347 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Oc1nc2ccc(cc2nc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5N3O4/c12-7-8(13)10-6-3-4(11(14)15)1-2-5(6)9-7/h1-3H,(H,9,12)(H,10,13)
Clave InChI
RYMLSFWVYNAKAR-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)