Merck
656445
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine
97%
Sinónimos:
5-Fluoro-2(1H)-pyrimidone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3FN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
114.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
170-174 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Oc1ncc(F)cn1
InChI
1S/C4H3FN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
Clave InChI
HPABFFGQPLJKBP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine can be used as a reactant in the preparation of:
  • Manganese fluoro(hydroxy)pyrimidinato aqua dinuclear complex [Mn2(Fpymo)4(H2O)4].[1]
  • 2-Chloro-5-fluoropyrimidine by treating with POCl3.[2]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Mn2 (Fpymo) 4 (H2O) 4]: Synthesis, structure, magnetism and thermally induced solid-to-solid polymerisation reactions
Ruiz-Agudo E, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360(1), 84-90 (2007)
Chemoselectivity and regioselectivity in reactions of pyrimidines
GACEK M and UNDHEIM K
Acta Chemica Scandinavica, Series A: Physical and Inorganic Chemistry, 39, 691-696 (1985)
Patricia M LoRusso et al.
Investigational new drugs, 20(1), 63-71 (2002-05-11)
5-Fluoro-Pyrimidinone (5FP) is an oral pro-drug of 5-Fluorouracil (5FU), and is converted to 5FU by hepatic aldehyde oxidase. Preclinically, 5FP demonstrated anti-tumor activity against colon 38 and P 388 leukemia models in mice. Using an accelerated titration trial design with