Merck
656232
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-di-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-vinylene)-co-(1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)-2,5-phenylenevinylene)]
(95:5 mole ratio)
Sinónimos:
PFV
About This Item
Fórmula lineal:
(C31H42)m(C17H24O2)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
cociente alimentación
(95:5 mole ratio)
fluorescencia
λex 281 nm; λem 512 nm in chloroform
Características y beneficios
Light emitting polymer with high efficiency and luminescence.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)