Merck
656127
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(2-acetylaminoethyl)benzoate
97%
Sinónimos:
4-(2-Acetylaminoethyl)benzoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
H3CCONHCH2CH2C6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
221.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
89-93 °C
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(CCNC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(14)13-8-7-10-3-5-11(6-4-10)12(15)16-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
NNHJGOJEUOUOFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)