Merck
655988
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H3CC6H2(Br)(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
231.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
143-147 °C
grupo funcional
bromo
nitro
cadena SMILES
Cc1cc(Br)cc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7BrN2O2/c1-4-2-5(8)3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
Clave InChI
ZXFVKFUXKFPUQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)