Merck
655813
Sigma-Aldrich
6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinónimos:
6-(Benzo[1,3]dioxol-5-yl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
227.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
mp
117-122 °C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-7-10-2-1-3-11(14-10)9-4-5-12-13(6-9)17-8-16-12/h1-7H,8H2
Clave InChI
XITSUEJTFNGOIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)