Merck
655643
Sigma-Aldrich
1-Decyne-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)713C≡13CH
Número de CAS:
Peso molecular:
140.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
98% (CP)
bp
174 °C (lit.)
mp
-44 °C (lit.)
densidad
0.776 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCCCCCCC[13C]#[13CH]
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3/i1+1,3+1
Clave InChI
ILLHQJIJCRNRCJ-ZKDXJZICSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)