Merck
655406
Sigma-Aldrich
2-(2-Dicyclohexylphosphinophenyl)-1,3-dioxolane
97%
Sinónimos:
Dicyclohexyl(2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H31O2P
Número de CAS:
Peso molecular:
346.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
mp
82-85 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3C4OCCO4
InChI
1S/C21H31O2P/c1-3-9-17(10-4-1)24(18-11-5-2-6-12-18)20-14-8-7-13-19(20)21-22-15-16-23-21/h7-8,13-14,17-18,21H,1-6,9-12,15-16H2
Clave InChI
DIFRDTMQEINUSG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Ligand for preparation of palladium P,O-ligand-catalyst for Suzuki cross-coupling reactions
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)