Merck
654698
Sigma-Aldrich
2-(4, 5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenol
97%
Sinónimos:
2-(2-Hydroxyphenyl)-2-imidazoline, o-2-Imidazolin-2-yl-phenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
205-209 °C
cadena SMILES
Oc1ccccc1C2=NCCN2
InChI
1S/C9H10N2O/c12-8-4-2-1-3-7(8)9-10-5-6-11-9/h1-4,12H,5-6H2,(H,10,11)
Clave InChI
CSFVISOIQMHABM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Polymer-anchored oxovanadium(IV) complex
  • α1-Adrenoceptor agonists
Reactant for:
  • Oxidative aromatization reactions of imidazolines
  • Intramolecular nitrogen-phosphorous interactions of phosphate esters
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)