Merck
654671
Sigma-Aldrich
N-sec-Butyl(trimethylsilyl)amine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H19NSi
Número de CAS:
Peso molecular:
145.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
98%
formulario
liquid
bp
125 °C (lit.)
densidad
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Clave InChI
IBUPNBOPJGCOSP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Artículos
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.