Merck
654116
Sigma-Aldrich
Anilinium hypophosphite
97%
Sinónimos:
Phenylammonium phosphinate
Seleccione un Tamaño
25 G
53,10 €
53,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
53,10 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10NO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
159.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
53,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
113-115 °C (lit.)
cadena SMILES
O[PH2]=O.Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.H3O2P/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3-2/h1-5H,7H2;3H2,(H,1,2)
Clave InChI
POIDQJVUTKVRDI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)