Merck
653675
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxyphenethyl bromide
97%
Sinónimos:
2-Methoxy-4-(2-bromoethyl)anisole, 3,4-Dimethoxy-1-(2-bromoethyl)benzene
Seleccione un Tamaño
1 G
59,29 €
5 G
190,00 €
59,29 €
Precio de catálogo84,70 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
59,29 €
5 G
190,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
H3COC6H3(OCH3)CH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
245.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
59,29 €
Precio de catálogo84,70 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
130-131 °C/3 mmHg (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
COc1ccc(CCBr)cc1OC
InChI
1S/C10H13BrO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
Clave InChI
LTAGXVMHLFYRNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>229.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 109.9 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here