653624
Fmoc-Tyr-OH-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinónimos:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-tyrosine-15N, L-Tyrosine-15N, N-Fmoc derivative
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Análisis
97% (CP)
formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
182-187 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO5/c26-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)25-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22,26H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1/i25+1
Clave InChI
SWZCTMTWRHEBIN-LJSUXKQBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable