Merck
469106
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OMe
97%
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine methyl ester, Boc-L-tyrosine methyl ester
Seleccione un Tamaño
5 G
25,50 €
25 G
76,60 €
25,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
25,50 €
25 G
76,60 €
About This Item
Fórmula lineal:
4-(HO)C6H4CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2HCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
295.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
25,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +51°, c = 1 in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
100-104 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(18)20-4)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1
Clave InChI
NQIFXJSLCUJHBB-LBPRGKRZSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jie Zeng et al.
Macromolecular bioscience, 16(3), 363-370 (2015-11-28)
The storage method for living cells is one of the major challenges in cell-based applications. Here, a novel supramolecular gel cryopreservation system (BDTC gel system) is introduced, which can observably increase the neural cell viability during cryopreservation process because this