Merck
653411
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-dioctylbenzene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H40Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
488.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
82.6-84.2 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCc1cc(CBr)c(CCCCCCCC)cc1CBr
InChI
1S/C24H40Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-21-17-24(20-26)22(18-23(21)19-25)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-20H2,1-2H3
Clave InChI
VITVDJKNJCFNBT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)