Merck
653039
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-oxopiperazine
puriss., 98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
200.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
puriss.
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
156-160 °C (lit.)
156-160 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C9H16N2O3/c1-9(2,3)14-8(13)11-5-4-10-7(12)6-11/h4-6H2,1-3H3,(H,10,12)
Clave InChI
FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)