652997
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.4848
n20/D 1.4850 (lit.)
bp
194-196 °C (lit.)
194-196 °C/760 mmHg
densidad
2.00 g/mL at 25 °C
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-1-3(5(8)12-4)6(9,10)11/h1-2H
Clave InChI
UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)