Merck
652113
Sigma-Aldrich
3-(2′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12BFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
246.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
mp
94-106 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2F)c1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-13-7-2-1-4-10(13)9-18-12-6-3-5-11(8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Clave InChI
CPTYKSHXZNSHLB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)