Merck
652067
Sigma-Aldrich
trans-5-Chloro-1-penten-1-ylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
(E)-5-Chloro-1-penteneboronic acid pinacol ester, E-2-(5-Chloro-pent-1-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(5-Chloro-pent-1-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-5-Chloro-1-penteneboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20BClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
230.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 652067, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4630
densidad
1.004 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[H]\C(CCCCl)=C(\[H])B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H20BClO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)8-6-5-7-9-13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b8-6+
Clave InChI
FYHBHADHHWPOFL-SOFGYWHQSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)