Merck
651613
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-Nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17BN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
264.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
157.1-172.4 °C
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H17BN2O4/c1-11(2)12(3,4)19-13(18-11)8-5-6-9(14)10(7-8)15(16)17/h5-7H,14H2,1-4H3
Clave InChI
QOYJKGGBFKVKDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)