651516
1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine
97%
Sinónimos:
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(2-formylphenyl)piperazine, 2-(N-Boc-piperazin-1-yl)benzaldehyde, tert-Butyl 4-(2-formylphenyl)-1-piperazinecarboxylate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
86-90 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccccc2C=O
InChI
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-15(20)18-10-8-17(9-11-18)14-7-5-4-6-13(14)12-19/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
Clave InChI
FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)