Merck
650773
Sigma-Aldrich
6-(3-Thienyl)pyridine-2-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
6-(Thiophen-3-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
75,60 €
75,60 €
Precio de catálogo108,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
75,60 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
189.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
75,60 €
Precio de catálogo108,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
73-77 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-6-9-2-1-3-10(11-9)8-4-5-13-7-8/h1-7H
Clave InChI
UPRCKKVQTPHFKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)