Merck
650625
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(F)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
155.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
210 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1ccc(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
QHERSCUZBKDVOC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hong-Bin Luo et al.
ACS nano, 13(7), 8417-8424 (2019-07-04)
Organic color center-tailored semiconducting single-walled carbon nanotubes are a rising family of synthetic quantum emitters that display bright defect photoluminescence molecularly tunable for imaging, sensing, and quantum information processing. A major advance in this area would be the development of