Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 63,40 € |
5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 165,00 € 123,75 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10
Número CAS:
Peso molecular:
94.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
63,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
90%
refractive index
n
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C#CC1CCCC1
InChI
1S/C7H10/c1-2-7-5-3-4-6-7/h1,7H,3-6H2
InChI key
TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 90% | description 90% | description 90% | description technical grade, 90% |
| assay 90% | assay 90% | assay 90% | assay 90% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.812 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.678 g/mL at 20 °C, 0.683 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.94 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n | refractive index - | refractive index n | refractive index n |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
34.0 °F
flash_point_c
1.1 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?