Merck
649406
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)thiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8BrNOS
Número de CAS:
Peso molecular:
282.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
180-184 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
Nc1sccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H8BrNOS/c12-8-3-1-7(2-4-8)10(14)9-5-6-15-11(9)13/h1-6H,13H2
Clave InChI
UEAXJDFGNXSVSK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)