Merck
648949
Sigma-Aldrich
2-(2-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol
96%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4C(CH3)(OH)C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
164.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
densidad
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)(C#C)c1ccccc1F
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-6-4-5-7-9(8)11/h1,4-7,12H,2H3
Clave InChI
OLJDZKKBLLNDGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)